Läs mer
2-(Etylamino)etanol, 98 %
Produktkod. 10002080 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10002080 250 g Glasflaska 250g
10625802 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10002080 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 168732500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-73-6 | C4H11NO | 89,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-73-6
Molekylformel C4H11NO
Molekylvikt (g/mol) 89.14
MDL-nummer MFCD00002841
InChI-nyckel MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylamino ethanol, ethanol, 2-ethylamino, ethyl ethanolamine, n-ethylethanolamine, 2-hydroxyethyl ethylamine, n-ethylmonoethanolamine, 2-n-monoethylaminoethanol, n-ethylaminoethanol, n-ethyl ethanolamine, 2-ethylamino ethan-1-ol
PubChem CID 8072
IUPAC-namn 2-(etylamino)etanol
LEDER CCNCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Ethylamino)ethanol
Namnnotering 98%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -6°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 167°C
Flampunkt 78°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5NHCH2CH2OH
Brytningsindex 1.4390 to 1.441
Kvantitet 250 g
Beilstein 04, 282
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 89.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.