Läs mer
2-(Etylamino)etanol, TRC
Produktkod. 30371236
Change view
Kvantitet:
100 mL
Produktkod. Kvantitet
30371236 100 mL
1 options
Produktkod. 30371236 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE898265100ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Ethylamino)ethanol
CAS 110-73-6
Molekylformel C4H11NO
Kvantitet 100 mL
Synonym (2-Hydroxyethyl)ethylamine, 2-(Ethylamino)ethanol, 2-(Monoethylamino)ethanol, 2-(N-Ethylamino)ethanol, Amino Alcohol MEM, N-(2-Hydroxyethyl)-N-ethylamine, N-(2-Hydroxyethyl)ethylamine, N-Ethyl-2-aminoethanol, N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amine, N-Ethyl-N-(beta-hydroxyethyl)amine, N-Ethylethanolamine, N-Ethylmonoethanolamine
InChI formel InChI=1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
LEDER CCNCCO
IUPAC-namn 2-(etylamino)etanol
Molekylvikt (g/mol) 89.14
Formel vikt 89.0841