Läs mer
2-[(Ethylamino)methyl]-4-nitrophenol-d5, TRC
Produktkod. 30378614
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30378614 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30378614 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89882710MG
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-[(Ethylamino)methyl]-4-nitrophenol-d5
CAS 1185157-36-1
Molekylformel C9H7D5N2O3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O3/c1-2-10-6-7-5-8(11(13)14)3-4-9(7)12/h3-5,10,12H,2,6H2,1H3/i1D3,2D2
LEDER OC1=C(CNC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C=C([N+]([O-])=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 201.23