missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[(Ethylamino)methyl]-4-nitrophenol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(Ethylamino)methyl]-4-nitrophenol-d5 |
| CAS | 1185157-36-1 |
| Molekylformel | C9H7D5N2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O3/c1-2-10-6-7-5-8(11(13)14)3-4-9(7)12/h3-5,10,12H,2,6H2,1H3/i1D3,2D2 |
| LEDER | OC1=C(CNC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C=C([N+]([O-])=O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.23 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?