missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Ethylanthraquinone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 84-51-5 |
| Smältpunkt | 108.8°C |
| Densitet | 1.27 g/cm3 at 21°C |
| MDL-nummer | MFCD00001237 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-Ethylanthraquinone, 2-Ethylanthraquinone |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.27 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?