Läs mer
2-ethylbenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-ethylbenzamide |
| CAS | 67832-97-7 |
| Molekylformel | C9 H11 N O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | o-Ethyl-benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,11) |
| LEDER | CCc1ccccc1C(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-ethylbenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.19 |
| Formel vikt | 149.084 |