missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Ethylbenzene-1,4-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethylquinol |
| CAS | 2349-70-4 |
| Molekylformel | C8H10O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5,9-10H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1cc(O)ccc1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.16 |
| Formel vikt | 138.0681 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?