Läs mer
2-Ethylbutyl Chloroformate, TRC
Produktkod. 30387254
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30387254 250 mg -
30371488 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30387254 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE900635250MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58906-64-2
Molekylformel C7H13ClO2
Molekylvikt (g/mol) 164.63
Synonym Carbonochloridic Acid 2-Ethylbutyl Ester
IUPAC-namn 2-ethylbutyl carbonochloridate
LEDER CCC(CC)COC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylbutyl Chloroformate
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H13ClO2/c1-3-6(4-2)5-10-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3
Formel vikt 164.0604