Läs mer
2-Ethylbutylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethylbutylamine |
| CAS | 617-79-8 |
| Molekylformel | C6 H15 N |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Ethyl-1-butanamine, (2-Ethyl-n-butyl)amine, 1-Amino-2-ethylbutane, 2-Ethylbutylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15N/c1-3-6(4-2)5-7/h6H,3-5,7H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(CC)CN |
| IUPAC-namn | 2-ethylbutan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.19 |
| Formel vikt | 101.12 |