Läs mer
2-etylsmörsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11415421 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415421 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11415421 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215797280
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylbutyric acid
CAS 88-09-5
Färg Färglös
Molekylformel C6H12O2
Kvantitet 100 g
Synonym 2-ethylbutyric acid, diethylacetic acid, butanoic acid, 2-ethyl, acetic acid, diethyl, 3-pentanecarboxylic acid, 2-ethyl butanoic acid, diethyl acetic acid, butyric acid, 2-ethyl, 2-ethyl-butyric acid, alpha-ethylbutyric acid
InChI-nyckel OXQGTIUCKGYOAA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC(CC)C(=O)O
IUPAC-namn 2-etylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 116.16
PubChem CID 6915
Formel vikt 116.16
Fysisk form Vätska