Läs mer
2-Etylbutyrsyra, TRC
Produktkod. 30383644
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30383644 10 g
30372433 1 g
30380616 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30383644 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE67844510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-09-5
Molekylformel C6 H12 O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
Synonym 2-Ethylbutyric Acid, Butanoic acid, 2-ethyl- (9CI, ACI), 2-Ethylbutanoic acid (ACI), Butyric acid, 2-ethyl- (6CI, 7CI, 8CI), Butyric acid, α-ethyl- (3CI), 2-Ethyl-n-butyric acid, 2-Ethylbutyric acid, 3-Pentanecarboxylic acid, Acetic acid, diethyl-, Diethylacetic acid, NSC 11765, NSC 8758, α-Ethylbutyric acid
IUPAC-namn 2-etylbutansyra
LEDER CCC(CC)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylbutyric acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Formel vikt 116.0837