Läs mer
2-Etylbutyrylklorid, 99 %
Produktkod. 11430228
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430228 25 g 25g
11440228 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23774.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
CAS: 2736-40-5 | C6H11ClO | 134,60 g/mol
2-etylbutyrylklorid användes i synteser av bicykliska tiofenderivat. Det används som en organisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-etylbutyrylklorid användes i synteser av bicykliska tiofenderivat. Det används som en organisk mellanprodukt.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, aminer, alkoholer, aktiva metaller, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2736-40-5
Molekylformel C6H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 134.60
MDL-nummer MFCD00018812
InChI-nyckel SMUKODJVMQOSAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylbutyryl chloride, 2-ethylbutyroyl chloride, butanoyl chloride, 2-ethyl, butyryl chloride, 2-ethyl, 2-ethylbutyrylchloride, diethylacetylchloride, diethylacetyl chloride, acmc-1cqal, 2-ethyl butyryl chloride, 2-ethyl-butyryl chloride
PubChem CID 75954
IUPAC-namn 2-etylbutanoylklorid
LEDER CCC(CC)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylbutyryl chloride
Densitet 0.98
Kokpunkt 137°C to 139°C
Flampunkt 33°C (91°F)
Odör Acrid
Brytningsindex 1.425
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3094
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 134.61
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.