Läs mer
2-Ethylcyclohexanone, 99%
Produktkod. 11425616
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425616 25 g 25g
11415616 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425616 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20748.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4423-94-3 | C8H14O | 126.199 g/mol
2-etylcyklohexanon används som en farmaceutisk mellanprodukt. 2-metyl- och 2-etylderivat av cyklohexanon fick reagera med deuterium i tBuOD med användning av platinagruppmetaller som katalysatorer för att studera substituenteffekterna vid heterogen katalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-etylcyklohexanon används som en farmaceutisk mellanprodukt. 2-metyl- och 2-etylderivat av cyklohexanon fick reagera med deuterium i tBuOD med användning av platinagruppmetaller som katalysatorer för att studera substituenteffekterna vid heterogen katalys.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4423-94-3
Molekylformel C8H14O
Molekylvikt (g/mol) 126.199
MDL-nummer MFCD00066306
InChI-nyckel WKYYYUWKFPFVEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-ethyl, 2-ethyl-cyclohexanone, acmc-1advf, 2-ethyl-cyclohexan-1-one
PubChem CID 20474
IUPAC-namn 2-etylcyklohexan-1-on
LEDER CCC1CCCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylcyclohexanone
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vikt 126.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.