Läs mer
2-Ethylfuran 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313456
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313456 1 ml
1 options
Produktkod. 30313456 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13337000AL100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylfuran
CAS 3208-16-0
Analyt- eller komponentnamn 2-Ethylfuran
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H8 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Ethylfuran, α-Ethylfuran, Furan, 2-ethyl-
InChI formel InChI=1S/C6H8O/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3
LEDER CCc1occc1
IUPAC-namn 2-ethylfuran
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 96.13
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 96.0575 g/mol