Läs mer
2-etylfuran, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11492927
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11492927 100 g 100g
11472927 5 g 5g
11482927 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15520.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3208-16-0 | C6H8O | 96.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3208-16-0
Molekylformel C6H8O
Molekylvikt (g/mol) 96.13
MDL-nummer MFCD00003259
InChI-nyckel HLPIHRDZBHXTFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan, 2-ethyl, alpha-ethylfuran, 2-ethyloxole, 2-ethyl furan, ccris 4387, unii-t8o6j71t9o, fema no. 3673, furan, .alpha.-ethyl, a-ethylfuran, 2-ethyl furane
PubChem CID 18554
IUPAC-namn 2-etylfuran
LEDER CCC1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylfuran
Densitet 0.912
Kokpunkt 92°C to 93°C
Flampunkt −2°C (28°F)
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3271
Beilstein 105401
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 96.13
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.