Läs mer
2-Etylhexanal (>90 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethylhexanal |
| CAS | 123-05-7 |
| Molekylformel | C8 H16 O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | α-Ethyl-caproaldehyde, 2-Ethylhexaldehyde, Butylethylacetaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCC(CC)C=O |
| IUPAC-namn | 2-etylhexanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.21 |
| Formel vikt | 128.1201 |