Läs mer
2-Etylhexanal, 96 %
Produktkod. 11455467
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455467 250 g 250g
11445467 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455467 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B23471.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 123-05-7 | C8H16O | 128,215 g/mol
2-Ethylhexanal används som mellanprodukt för kemisk syntes och vid framställning av läkemedel och luktämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2 – Etylhexanal används som mellanprodukt för kemisk syntes och vid produktion av desinfektionsmedel, läkemedel och luktande ämnen.
Löslighet
: Lätt löslig i vatten.
Noter
Luftkänslig. Förvara i svala, torra förhållanden, i väl förseglade förhållanden. Förvara bort oxiderande medel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 123-05-7
Molekylformel C8H16O
Molekylvikt (g/mol) 128.215
MDL-nummer MFCD00006987
InChI-nyckel LGYNIFWIKSEESD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanal, 2-ethyl, 2-ethylhexaldehyde, 2-ethylhexylaldehyde, 3-formylheptane, 2-ethylcaproaldehyde, butylethylacetaldehyde, ethylbutylacetaldehyde, ethylhexaldehyde, alpha-ethylcaproaldehyde, butyl ethyl acetaldehyde
PubChem CID 31241
IUPAC-namn 2-etylhexanal
LEDER CCCCC(CC)C=O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2-Ethylhexanal
Smältpunkt <-100 °C
Densitet 0.819
Kokpunkt 163 °C
Flampunkt 50 °C (122 °F)
Brytningsindex 1.4155
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1989
Beilstein 1700556
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 128.21
Procent renhet 97%
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.