Läs mer
2-etylhexan-1,3-diol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11444263
Change view
Kvantitet:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444263 500 mL 500ml
11454263 2500 mL 2500ml
11464263 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444263 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10898.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94-96-2 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
2-etylhexan-1,3-diol används i organisk syntes och kan användas för att producera polyesterharts, polyestermjukgörare, polyuretanharts. Det är också effektivt vermifuge mot myggor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-etylhexan-1,3-diol används i organisk syntes och kan användas för att producera polyesterharts, polyestermjukgörare, polyuretanharts. Det är också effektivt vermifuge mot myggor.
Löslighet
Lösligt i vatten (42g/L vid 20 °C). Lösligt i alkohol och eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Det är hygroskopiskt till sin natur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-96-2
Molekylformel C8H18O2
Molekylvikt (g/mol) 146.23
MDL-nummer MFCD00004578
InChI-nyckel RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-ethyl-1,3-hexanediol, ethohexadiol, 1,3-hexanediol, 2-ethyl, octylene glycol, ethyl hexanediol, carbide 6-12, repellent 612, rutgers 612, 6-12-insect repellent, diol-kyowa 8
PubChem CID 7211
ChEBI CHEBI:34273
IUPAC-namn 2-etylhexan-1,3-diol
LEDER CCCC(O)C(CC)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylhexane-1,3-diol
Smältpunkt -40°C
Kokpunkt 241°C to 249°C
Odör Odorless
Linjär formel CH3CH2CH2CHOHCH(CH2CH3)CH2OH
Kvantitet 500 mL
Löslighetsinformation Soluble in water (42g/L at 20°C). Soluble in alcohol and ether.
Formel vikt 146.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.