Läs mer
2-Ethylhexanoic acid, 99%
Produktkod. 10276663 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
500g
Produktkod. 10276663
Brand: Thermo Scientific Acros 118520011
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 149-57-5 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 149-57-5
MDL-nummer MFCD00002675
InChI-nyckel OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylcaproic acid, hexanoic acid, 2-ethyl, ethylhexanoic acid, ethylhexoic acid, 2-ethylhexoic acid, butylethylacetic acid, 2-butylbutanoic acid, 3-heptanecarboxylic acid, ethyl hexanoic acid, 2-ethyl-hexoic acid
PubChem CID 8697
IUPAC-namn 2-etylhexansyra
LEDER CCCCC(CC)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Ethylhexanoic acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -59.0°C
Densitet 0.9060g/mL, 0.906
Kokpunkt 228.0°C
Flampunkt 114°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H16O2
Linjär formel CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2H
Brytningsindex 1.4240 to 1.4260
Kvantitet 1 kg
Beilstein 02,349
Löslighetsinformation Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether
Molekylvikt (g/mol) 144.21
Viskositet 7.7 mPa.s (20°C)
Formel vikt 144.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Hazard Statement
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.