Läs mer
2-Etylhexansyra, 99 %
Beskrivning
2-etylhexansyra används vid framställning av metallderivat, som fungerar som en katalysator i polymerisationsreaktioner. Till exempel används tenn 2-etylhexanoat vid tillverkning av poly(mjölk-samglykolsyra). Det används också som stabilisator för polyvinylklorider. Det är också involverat i lösningsmedelsextraktion och färggranulering. Vidare används det för att framställa mjukgörare, smörjmedel, detergenter, flotationshjälpmedel, korrosionsinhibitorer och alkydhartser. Utöver detta fungerar den som en katalysator för polyuretanskumning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-etylhexansyra används vid framställning av metallderivat, som fungerar som en katalysator i polymerisationsreaktioner. Till exempel används tenn 2-etylhexanoat vid tillverkning av poly(mjölk-samglykolsyra). Det används också som stabilisator för polyvinylklorider. Det är också involverat i lösningsmedelsextraktion och färggranulering. Vidare används det för att framställa mjukgörare, smörjmedel, detergenter, flotationshjälpmedel, korrosionsinhibitorer och alkydhartser. Utöver detta fungerar den som en katalysator för polyuretanskumning.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethylhexanoic acid |
| Smältpunkt | -59 °C |
| Densitet | 0.91 |
| pH | 3 |
| Kokpunkt | 226 °C till 229 °C |
| Flampunkt | 114 °C (237 °F) |
| Brytningsindex | 1.425 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Beilstein | 1750468 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2-Ethylhexanoic acid
- Varning
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylhexanoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.