Läs mer
2-Etylhexansyra, 99 %
Produktkod. 11450493
Change view
Kvantitet:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
100ml
2500ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450493 2500 mL 2500ml
11329629 100 mL 100ml
11440493 500 mL 500ml
11460493 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11450493 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12644.0F
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 149-57-5 | C8H16O2 | 144,214 g/mol
2-etylhexansyra används vid framställning av metallderivat, som fungerar som en katalysator i polymerisationsreaktioner. Till exempel används tenn 2-etylhexanoat vid tillverkning av poly(mjölk-samglykolsyra). Det används också som stabilisator för polyvinylklorider. Det är också involverat i lösningsmedelsextraktion och färggranulering. Vidare används det för att framställa mjukgörare, smörjmedel, detergenter, flotationshjälpmedel, korrosionsinhibitorer och alkydhartser. Utöver detta fungerar den som en katalysator för polyuretanskumning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-etylhexansyra används vid framställning av metallderivat, som fungerar som en katalysator i polymerisationsreaktioner. Till exempel används tenn 2-etylhexanoat vid tillverkning av poly(mjölk-samglykolsyra). Det används också som stabilisator för polyvinylklorider. Det är också involverat i lösningsmedelsextraktion och färggranulering. Vidare används det för att framställa mjukgörare, smörjmedel, detergenter, flotationshjälpmedel, korrosionsinhibitorer och alkydhartser. Utöver detta fungerar den som en katalysator för polyuretanskumning.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149-57-5
Molekylformel C8H16O2
Molekylvikt (g/mol) 144.214
MDL-nummer MFCD00002675
InChI-nyckel OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylcaproic acid, hexanoic acid, 2-ethyl, ethylhexanoic acid, ethylhexoic acid, 2-ethylhexoic acid, butylethylacetic acid, 2-butylbutanoic acid, 3-heptanecarboxylic acid, ethyl hexanoic acid, 2-ethyl-hexoic acid
PubChem CID 8697
IUPAC-namn 2-etylhexansyra
LEDER CCCCC(CC)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylhexanoic acid
Smältpunkt -59 °C
Densitet 0.91
pH 3
Kokpunkt 226 °C till 229 °C
Flampunkt 114 °C (237 °F)
Brytningsindex 1.425
Kvantitet 2500 mL
Beilstein 1750468
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 144.21
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.