Läs mer
2-Etylhexansyra, 99 %
Produktkod. 11944931 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11944931 10 kg Plast trumma 10kg
10559600 500 g Glasflaska 500g
10276663 1 kg Glasflaska 1kg
10653702 2.5 kg Plast trumma 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11944931 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118520100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 149-57-5 | C8H16O2 | 144,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149-57-5
MDL-nummer MFCD00002675
InChI-nyckel OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylcaproic acid, hexanoic acid, 2-ethyl, ethylhexanoic acid, ethylhexoic acid, 2-ethylhexoic acid, butylethylacetic acid, 2-butylbutanoic acid, 3-heptanecarboxylic acid, ethyl hexanoic acid, 2-ethyl-hexoic acid
PubChem CID 8697
IUPAC-namn 2-etylhexansyra
LEDER CCCCC(CC)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylhexanoic acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -59,0 °C
Densitet 0.9060g/mL, 0.906
Kokpunkt 228,0 °C
Flampunkt 114 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Molekylformel C8H16O2
Linjär formel CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2H
Brytningsindex 1,4240 till 1,4260
Kvantitet 10 kg
Beilstein 02,349
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i eter
Molekylvikt (g/mol) 144.21
Viskositet 7,7 mPa (20 °C)
Formel vikt 144.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Ethylhexanoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylhexanoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.