Läs mer
2-Etylhexansyra litiumsalt, TRC
Product Code. 30385038
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
2.5 mg
Product Code. Kvantitet
30385038 2.5 mg
1 options
Product Code. 30385038 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE1559052.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Ethylhexanoic Acid Lithium Salt
CAS 15590-62-2
Molekylformel C8H15LiO2
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Lithium 2-ethylhexanoate, NUSA Li
InChI formel InChI=1S/C8H16O2.Li.H/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);;/p-1
LEDER [Li].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
IUPAC-namn 2-etylhexanoat; Litiumhydrid
Molekylvikt (g/mol) 150.14
Formel vikt 150.1232