Läs mer
2-Etylhexansyra litiumsalt, TRC
Produktkod. 30387610
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30387610 5 mg
1 options
Produktkod. 30387610 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE1559055MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylhexanoic Acid Lithium Salt
CAS 15590-62-2
Molekylformel C8H15LiO2
Kvantitet 5 mg
Synonym Lithium 2-ethylhexanoate, NUSA Li
InChI formel InChI=1S/C8H16O2.Li.H/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);;/p-1
LEDER [Li].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
IUPAC-namn 2-etylhexanoat; Litiumhydrid
Molekylvikt (g/mol) 150.14
Formel vikt 150.1232