Läs mer
2-Etylhexansyra, TRC
Produktkod. 30374514
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30374514 10 g
1 options
Produktkod. 30374514 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE91873510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylhexanoic acid
CAS 149-57-5
Molekylformel C8 H16 O2
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Ethylhexanoic Acid, Caproic acid, α-ethyl- (4CI), 2-Ethylhexanoic acid, (±)-2-Ethylhexanoic acid, 2-Butylbutanoic acid, 2-Ethyl-1-hexanoic acid, 2-Ethylcaproic acid, 2-Ethylhexoic acid, 3-Heptanecarboxylic acid, Butylethylacetic acid, Ethylhexanoic acid, NSC 8881, Octylic acid, α-Ethylcaproic acid, α-Ethylhexanoic acid
InChI formel InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
LEDER CCCCC(CC)C(=O)O
IUPAC-namn 2-etylhexansyra
Molekylvikt (g/mol) 144.21
Formel vikt 144.115