Läs mer
2-Ethylhexyl 2,3,4,5-Tetrabromobenzoate-d17, TRC
Produktkod. 30382929
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382929 1 mg
30376079 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30382929 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9187821MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1794752-19-4
Molekylformel C15H1D17Br4O2
Molekylvikt (g/mol) 567.027
Synonym 2,3,4,5-Tetrabromobenzoic Acid 2-Ethylhexyl-d17 Ester, TBB-d17
IUPAC-namn [1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecadeuterio-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)hexyl] 2,3,4,5-tetrabromobenzoate
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylhexyl-2,3,4,5-tetrabromobenzoate D17
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C15H18Br4O2/c1-3-5-6-9(4-2)8-21-15(20)10-7-11(16)13(18)14(19)12(10)17/h7,9H,3-6,8H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,8D2,9D
Formel vikt 562.911