Läs mer
2-Ethylhexyl 2,3,4,5-Tetrabromobenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethylhexyl 2,3,4,5-Tetrabromobenzoate |
| CAS | 183658-27-7 |
| Molekylformel | C15 H18 Br4 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrabromo-, 2-ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl 2,3,4,5-tetrabromobenzoate, EHTBB, TBB |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18Br4O2/c1-3-5-6-9(4-2)8-21-15(20)10-7-11(16)13(18)14(19)12(10)17/h7,9H,3-6,8H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCC(CC)COC(=O)c1cc(Br)c(Br)c(Br)c1Br |
| IUPAC-namn | 2-ethylhexyl 2,3,4,5-tetrabromobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 549.92 |
| Formel vikt | 545.804 |