missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Ethylhexyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate (Ketoprofen 2-Ethylhexyl Ester), Mikromol™

Produktkod. 30050597
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050597 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050597 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0001.33

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-Ethylhexyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate (Ketoprofen 2-Ethylhexyl Ester)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ketoprofen 2-Ethylhexyl Ester
CAS 2731997-93-4
Analyt- eller komponentnamn Ketoprofen 2-Ethylhexyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C24 H30 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Ethylhexyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate, Ketoprofen 2-Ethylhexyl Ester, 2-Ethylhexyl 3-benzoyl-α-methylbenzeneacetate (ACI), Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-α-methyl-, 2-ethylhexyl ester (ACI)
InChI formel InChI=1S/C24H30O3/c1-4-6-11-19(5-2)17-27-24(26)18(3)21-14-10-15-22(16-21)23(25)20-12-8-7-9-13-20/h7-10,12-16,18-19H,4-6,11,17H2,1-3H3
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-ethylhexyl 2-(3-benzoylphenyl)propanoate
Molekylvikt (g/mol) 366.49
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 366.2195 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.