missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Ethylhexyl (2,4-dichlorophenoxy)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-D 2-ethylhexyl ester |
| CAS | 1928-43-4 |
| Molekylformel | C16 H22 Cl2 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy)-, 2-ethylhexyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,4-D 2-Ethylhexyl ester, 2,4-D Ester 700, 2,4-D L.V. 4 Ester, 2,4-D LV 6, 2-Ethylhexyl (2,4-dichlorophenoxy)acetate, HM 9625A, HM 9625B |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22Cl2O3/c1-3-5-6-12(4-2)10-21-16(19)11-20-15-8-7-13(17)9-14(15)18/h7-9,12H,3-6,10-11H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCC(CC)COC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 2-ethylhexyl 2-(2,4-dichlorophenoxy)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 333.25 |
| Formel vikt | 332.0946 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?