Läs mer
2-Ethylhexyl-4-aminobenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-ethylhexyl 4-aminobenzoate |
| CAS | 26218-04-2 |
| Molekylformel | C15 H23 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzoic acid, p-amino-, 2-ethylhexyl ester (8CI), 2-Ethylhexyl 4-aminobenzoate, 2-Ethylhexyl p-aminobenzoate, p-Aminobenzoic acid 2-ethylhexyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO2/c1-3-5-6-12(4-2)11-18-15(17)13-7-9-14(16)10-8-13/h7-10,12H,3-6,11,16H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-ethylhexyl 4-aminobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.35 |
| Formel vikt | 249.1729 |