Läs mer
2-Ethylhexyl 4-dimethylaminobenzoate, 99%
Produktkod. 15410518
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410518 500 mL 500ml
15400518 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15410518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54136.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 21245-02-3 | C17H27NO2 | 277.408 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21245-02-3
Molekylformel C17H27NO2
Molekylvikt (g/mol) 277.408
MDL-nummer MFCD00017526
InChI-nyckel WYWZRNAHINYAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexyl 4-dimethylamino benzoate, padimate o, escalol 507, padimate-o, octyl dimethyl paba, arlatone uvb, benzoic acid, 4-dimethylamino-, 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexyl p-dimethylaminobenzoate, eusolex 6007, sundown
PubChem CID 30541
IUPAC-namn 2-etylhexyl-4-(dimetylamino)bensoat
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylhexyl 4-dimethylaminobenzoate
Densitet 0.995
Kokpunkt 325°C
Flampunkt 113°C (235°F)
Brytningsindex 1.542
Kvantitet 500 mL
Merck Index 14,3232
Formel vikt 277.4
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.