Läs mer
2-Ethylhexyl 4-[methyl(nitroso)amino]benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethylhexyl 4-[methyl(nitroso)amino]benzoate |
| CAS | 122021-01-6 |
| Molekylformel | C16 H24 N2 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 4-(methylnitrosoamino)-, 2-ethylhexyl ester (9CI, ACI), 2-Ethylhexyl 4-[methyl(nitroso)amino]benzoate, N-Nitroso-N-Desmethyl Padimate O |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O3/c1-4-6-7-13(5-2)12-21-16(19)14-8-10-15(11-9-14)18(3)17-20/h8-11,13H,4-7,12H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)N(C)N=O |
| IUPAC-namn | 2-ethylhexyl 4-[methyl(nitroso)amino]benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.373 |
| Formel vikt | 292.179 |