Läs mer
2-Ethylhexyl 4-Nitrobenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethylhexyl 4-Nitrobenzoate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO4/c1-3-5-6-12(4-2)11-20-15(17)13-7-9-14(10-8-13)16(18)19/h7-10,12H,3-6,11H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 279.15 |