Läs mer
2-Ethylhexyl Acetate, 99%, Honeywell™
Produktkod. 15615780 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15615780 1 L Glass bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15615780 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 5374971L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylhexyl acetate
CAS 103-09-3
Smältpunkt -92°C
Färg Colorless
Densitet 0.87g/mL at 25°C
Kokpunkt 199°C
Flampunkt 71°C (159.8°F)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C10H20O2
Linjär formel H3CCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
MDL-nummer MFCD00027249
Kvantitet 1 L
Synonym acetic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexanol acetate, 2-ethylhexyl ethanoate, 2-ethyl-1-hexyl acetate, 2-ethylhexanyl acetate, 2-ethylhexylacetate, beta-ethylhexyl acetate, acetic acid 2-ethylhexyl ester, fema number 2806, 2-ethylhexylester kyseliny octove
Löslighetsinformation 0.0039g/L at 20°C Solubility in water
InChI-nyckel WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYNA-N
LEDER CCCCC(CC)COC(C)=O
IUPAC-namn 2-ethylhexyl acetate
Molekylvikt (g/mol) 172.27
PubChem CID 7635
ChEBI CHEBI:87392
Formel vikt 172.26g/mol
Procent renhet 0.99
Fysisk form Liquid