Läs mer
2-etylhexylacetat, 99 %, ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10685861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10685861 500 g Glasflaska 500g
1 options
Produktkod. 10685861 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 410105000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.00 SEK
    682.14 SEK / 500g
    Save 62.86 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 103-09-3 | C10H20O2 | 172,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylhexyl acetate
Namnnotering 99%
CAS 103-09-3
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -45 °C
Färg Färglös
Densitet 0.8700g/mL, 0.87
Kokpunkt 197 °C
Flampunkt 71 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H20O2
Linjär formel CH3COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Brytningsindex 1,4190 till 1,421
MDL-nummer MFCD00027249
Kvantitet 500 g
Merck Index 15, 6852
Synonym acetic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexanol acetate, 2-ethylhexyl ethanoate, 2-ethyl-1-hexyl acetate, 2-ethylhexanyl acetate, 2-ethylhexylacetate, beta-ethylhexyl acetate, acetic acid 2-ethylhexyl ester, fema number 2806, 2-ethylhexylester kyseliny octove
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
InChI-nyckel WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYNA-N
LEDER CCCCC(CC)COC(C)=O
IUPAC-namn 2-etylhexylacetat
Molekylvikt (g/mol) 172.27
PubChem CID 7635
ChEBI CHEBI:87392
Formel vikt 172.27
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Ethylhexyl acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.