Läs mer
2-Ethylhexyl Acetate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 103-09-3 |
| Smältpunkt | -92°C |
| Densitet | 0.872 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 199°C/1013 hPa |
| Molekylformel | CH3COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3 |
| MDL-nummer | MFCD00027249 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | 2-Ethylhexyl acetate, Acetic acid 2-ethylhexyl ester, 3-(Acetoxymethyl)heptane, 2-Ethylhexyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.26 |
| Kvalitet | Research |