Läs mer
2-Etylhexylakrylat, 98 %, stab.
Produktkod. 11346676
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11346676 500 mL 500ml
11336676 100 mL 100ml
11356676 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11346676 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03854.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    563.07 SEK
    505.65 SEK / 500ml
    Save 57.42 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
CAS: 103-11-7 | C11H20O2 | 184,279 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
2-etylhexylakrylat används vid framställning av homopolymerer och sampolymerer. Det är involverat i sampolymerisationen med akrylamid, metakrylsyra, akrylnitril, styren, maleinsyraestrar, vinylacetat, vinylklorid och omättade polyestrar. Vidare fungerar det som ett utgångsmaterial i kemiska synteser.
Löslighet
Blandbar med eter och alkohol. Oblandbar med vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka syror, starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-11-7
Molekylformel C11H20O2
Molekylvikt (g/mol) 184.279
MDL-nummer MFCD00009495
InChI-nyckel GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, acrylic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexylacrylate, acrylic acid 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, 2-ethyl-, acrylate, ccris 3430, 2-ethylhexylester kyseliny akrylove
PubChem CID 7636
ChEBI CHEBI:82465
IUPAC-namn 2-etylhexylprop-2-enoat
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylhexyl acrylate
Smältpunkt -90 °C
Densitet 0.885
Kokpunkt 130 °C (50 mmHg)
Flampunkt 79 °C (174 °F)
Brytningsindex 1.436
Kvantitet 500 mL
Beilstein 1765828
Löslighetsinformation Blandbar med eter och alkohol. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 184.28
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.