Läs mer
2-Etylhexylakrylat, 98 %, stab.
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-etylhexylakrylat används vid framställning av homopolymerer och sampolymerer. Det är involverat i sampolymerisationen med akrylamid, metakrylsyra, akrylnitril, styren, maleinsyraestrar, vinylacetat, vinylklorid och omättade polyestrar. Vidare fungerar det som ett utgångsmaterial i kemiska synteser.
Löslighet
Blandbar med eter och alkohol. Oblandbar med vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka syror, starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethylhexyl acrylate |
| Smältpunkt | -90 °C |
| Densitet | 0.885 |
| Kokpunkt | 130 °C (50 mmHg) |
| Flampunkt | 79 °C (174 °F) |
| Brytningsindex | 1.436 |
| Kvantitet | 2500 mL |
| Beilstein | 1765828 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med eter och alkohol. Oblandbar med vatten. |
| Formel vikt | 184.28 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2-Ethylhexyl acrylate, stabilized
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylhexyl acrylate, 4-Methoxyphenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.