Läs mer
2-Ethylhexyl acrylate, 99+%, stabilized
Produktkod. 10341731 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10341731 1 kg Glasflaska 1kg
10771704 25 g Glasflaska 25g
10432975 2.5 kg Plast trumma 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10341731 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 410110010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 103-11-7 | C11H20O2 | 184.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-11-7 , 150-76-5
Molekylformel C11H20O2
Molekylvikt (g/mol) 184.28
MDL-nummer MFCD00009495
InChI-nyckel GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, acrylic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexylacrylate, acrylic acid 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, 2-ethyl-, acrylate, ccris 3430, 2-ethylhexylester kyseliny akrylove
PubChem CID 7636
ChEBI CHEBI:82465
IUPAC-namn 2-etylhexylprop-2-enoat
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylhexyl acrylate
Aciditet 0.01% max. (as acrylic acid)
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -90.0°C
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 215.0°C to 219.0°C
Flampunkt 86°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH2=CHCOOCH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3
Brytningsindex 1.4340 to 1.4360
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Stabilisator 10 to 20ppm MEHQ
Viskositet 1.7 mPa.s (20°C)
Formel vikt 184.28
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Ethylhexyl acrylate, stabilized
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.