Läs mer
2-Ethylhexyl Acrylate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -90°C |
| Densitet | 0.887 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 229°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00009495 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | 2-Ethylhexyl acrylate, Acrylic acid 2-ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl acrylate |