Läs mer
2-Etylhexylakrylat, TRC
Produktkod. 30375808
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30375808 10 g
1 options
Produktkod. 30375808 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE93755010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylic acid-2-ethylhexyl ester
CAS 103-11-7
Molekylformel C11 H20 O2
Kvantitet 10 g
Synonym Acrylic acid, 2-ethylhexyl ester (6CI,8CI), 2-Ethylhexyl 2-propenoate, 2-Ethylhexyl acrylate, 2EHA, EHA, JR 910, NSC 4803, Norsocryl 2-EHA
InChI formel InChI=1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)C=C
IUPAC-namn 2-etylhexylprop-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 184.28
Formel vikt 184.1463