Läs mer
2-etylhexylbromid, 96 %, stab. med koppar, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11425547
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425547 100 g 100g
11415547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23532.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18908-66-2 | C8H17Br | 193.128 g/mol
2-etylhexylbromid används i syntesen av metoxi-4-(2-etylhexyloxi)bensen, 1-brom-4-(2a-etylhexyloxi)bensen och 3,6-diarylsubstituerade 9-alkylkarbazoler som håltransporterande material för olika organiska ljusavgivande anordningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-etylhexylbromid används vid syntes av metoxi-4-(2-etylhexyloxi)bensen, 1-bromo-4-(2)′ -etylhexyloxi)bensen och 3,6-diarylsubstituerade 9-alkylkarbazoler som håltransporterande material för olika organiska ljusavgivande anordningar.
Löslighet
Löslig i kloroform, etylacetat. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från värme, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18908-66-2
Molekylformel C8H17Br
Molekylvikt (g/mol) 193.128
MDL-nummer MFCD00000220
InChI-nyckel NZWIYPLSXWYKLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexyl bromide, 3-bromomethyl heptane, heptane, 3-bromomethyl, 1-bromo-2-ethylhexane, 1-bromo iso octane, 2-ethyl-bromohexane, 3-bromomethyl-heptane, 1-bromo-2 ethylhexane, 2-ethylhexylhydrobromide
PubChem CID 86804
IUPAC-namn 3-(brommetyl)heptan
LEDER CCCCC(CC)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylhexyl bromide
Namnnotering stabilized with copper
Densitet 1.086
Kokpunkt 94°C to 95°C (35 mmHg)
Flampunkt 69°C (156°F)
Brytningsindex 1.4538
Kvantitet 100 g
Beilstein 1098313
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,ethyl acetate. Insoluble in water.
Formel vikt 193.13
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.