Läs mer
2-Ethylhexyl Cyanoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethylhexyl Cyanoacetate |
| CAS | 13361-34-7 |
| Molekylformel | C11 H19 N O2 |
| Kvantitet | 50 mL |
| Synonym | 2-Ethylhexyl Cyanoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO2/c1-3-5-6-10(4-2)9-14-11(13)7-8-12/h10H,3-7,9H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCC(CC)COC(=O)CC#N |
| IUPAC-namn | 2-ethylhexyl 2-cyanoacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.274 |
| Formel vikt | 197.142 |