Läs mer
2-Ethylhexyl Diphenyl Phosphate (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27O4P/c1-3-5-12-18(4-2)17-22-25(21,23-19-13-8-6-9-14-19)24-20-15-10-7-11-16-20/h6-11,13-16,18H,3-5,12,17H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 362.1647 |