Läs mer
2-Etylhexyldifenylfosfat (90 %), TRC
Produktkod. 30369496
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30369496 1 g
1 options
Produktkod. 30369496 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9179801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate
CAS 1241-94-7
Molekylformel C20 H27 O4 P
Kvantitet 1 g
Synonym Phosphoric acid, 2-ethylhexyl diphenyl ester (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate, Diphenyl 2-ethylhexyl phosphate, Disflamoll DPO, EHDPP, Octicizer, Phosflex 342, Phosflex 362, Santicizer 141, 2-Ethylhexyldiphenyl Phosphate
InChI formel InChI=1S/C20H27O4P/c1-3-5-12-18(4-2)17-22-25(21,23-19-13-8-6-9-14-19)24-20-15-10-7-11-16-20/h6-11,13-16,18H,3-5,12,17H2,1-2H3
LEDER CCCCC(CC)COP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
IUPAC-namn 2-etylhexyldifenylfosfat
Molekylvikt (g/mol) 362.4
Formel vikt 362.1647