missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Ethylhexyl diphenyl phosphate (technical) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate |
| CAS | 1241-94-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H27 O4 P |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27O4P/c1-3-5-12-18(4-2)17-22-25(21,23-19-13-8-6-9-14-19)24-20-15-10-7-11-16-20/h6-11,13-16,18H,3-5,12,17H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCC(CC)COP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-ethylhexyl diphenyl phosphate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?