Läs mer
(2-Ethylhexyl)magnesium bromide, 1M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Produktkod. 11905971 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11905971 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100ml
1 options
Produktkod. 11905971 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435951000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 90224-21-8 | C8H17BrMg | 217.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Ethylhexyl)magnesium bromide
CAS 90224-21-8, 60-29-7
CAS Min % 23.94, 72.29
CAS Max % 27.71, 76.07
Färg Colorless to Gray
Densitet 0.8630g/mL, 0.863
Flampunkt −25°C
Förpackning AcroSeal™ Glass Bottle
Molekylformel C8H17BrMg
MDL-nummer MFCD02260220
Kvantitet 100 mL
Synonym 2-ethylhexylmagnesium bromide, 2-ethylhexyl magnesium bromide, 2-ethylhexylmagensium bromide, 2-ethylhexylmagnesiumbromide, 2-ethylhexyl-magnesiumbromide, 2-ethylhexylmagnesium-bromide, 2-ethylhexyl-magnesium bromide, ndcjrlbsqqdnoo-uhfffaoysa-m, grignard reagent
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts.
InChI-nyckel NDCJRLBSQQDNOO-UHFFFAOYNA-M
LEDER CCCCC(CC)C[Mg]Br
IUPAC-namn bromo(2-ethylhexyl)magnesium
Molekylvikt (g/mol) 217.43
PubChem CID 14915511
Formel vikt 217.43
Fysisk form Solution
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (2-Ethylhexyl)magnesium bromide, 1M solution in diethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.