Läs mer
2-etylhexylmetakrylat, 98 %, stab. med 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11374348
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
4 L
20 L
Förpackningsstorlek:
1 L
20 L
250ml
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374348 20 L 20 L
11364348 250 mL 250ml
11344348 1 L 1 L
11354348 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11374348 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042303.M4
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Monomer som används vid framställning av polymetakrylatpolymerer
Monomer som används vid framställning av polymetakrylatpolymerer
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 688-84-6
Molekylformel C12H22O2
Molekylvikt (g/mol) 198.306
MDL-nummer MFCD00009494
InChI-nyckel WDQMWEYDKDCEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexyl methacrylate, 2-ethyl-1-hexyl methacrylate, 2-ethylhexyl methacryate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, methacrylic acid 2-ethylhexyl ester, methacrylic acid, 2-ethylhexyl ester, methacrylate, 2-ethylisohexy, 2-ethylhexylmethacrylate, dsstox_cid_7293, dsstox_rid_78391
PubChem CID 12713
IUPAC-namn 2-etylhexyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)C(=C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylhexyl methacrylate
Namnnotering Stabilized with 4-methoxyphenol
Smältpunkt -50°C
Färg Färglös
Densitet 0.885 g/mL
Kokpunkt 218°C
Flampunkt 92°C (198°F)
Odör Ether-like
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 20 L
Beilstein 1769420
Formel vikt 198.31
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.