Läs mer
2-etylhexylmetakrylat, 99 %, stabiliserat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10671853 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10671853 5 L Plast trumma 5 L
10242482 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10671853 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 371170050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 688-84-6 | C12H22O2 | 198.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 688-84-6
Molekylformel C12H22O2
Molekylvikt (g/mol) 198.31
MDL-nummer MFCD00009494
InChI-nyckel WDQMWEYDKDCEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexyl methacrylate, 2-ethyl-1-hexyl methacrylate, 2-ethylhexyl methacryate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, methacrylic acid 2-ethylhexyl ester, methacrylic acid, 2-ethylhexyl ester, methacrylate, 2-ethylisohexy, 2-ethylhexylmethacrylate, dsstox_cid_7293, dsstox_rid_78391
PubChem CID 12713
IUPAC-namn 2-etylhexyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)C(=C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylhexyl methacrylate
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -50.0°C
Densitet 0.8840g/mL, 0.884
Kokpunkt 120°C (18.0 mmHg)
Flampunkt 92°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Linjär formel H2C=C(CH3)CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Brytningsindex 1.4370 to 1.4390
Kvantitet 5 L
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.0031g/L
Stabilisator 40 to 60ppm MEHQ
Formel vikt 198.31
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Ethylhexyl methacrylate, stabilized
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.