missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Ethylhexyl Propanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethylhexyl Propanoate |
| CAS | 6293-37-4 |
| Molekylformel | C11H22O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Ethyl-1-hexanol propionate, 2-Ethylhexyl Propionate, NSC 8902, Propionic Acid 2-Ethylhexyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h10H,4-9H2,1-3H3 |
| LEDER | O=C(CC)OCC(CC)CCCC |
| IUPAC-namn | 2-ethylhexyl propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.29 |
| Formel vikt | 186.162 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?